Merck
GF52165773
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
500mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI297910
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 521-657-73
L × Durchm.
500 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)