Merck
GF51576712
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 100 x 100mm, 0.70mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF230330
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 515-767-12
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.70 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)