GF51389264
Quartz - fused
tube, outside diameter 40 mm, length 500 mm, wall thickness 2 mm
Synonym(e):
SI617550
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 513-892-64
Länge
500 mm
AD
40 mm
Wandstärke
2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)