Merck
GF51383864
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
100m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE085120
Größe auswählen
1 EA
CHF 251.00
CHF 251.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 251.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 251.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 513-838-64
L × Durchm.
100 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)