Merck
GF51233048
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.125 mm, L 1 m, clear clear
Synonym(e):
ES301425
Größe auswählen
1 EA
CHF 248.00
CHF 248.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 248.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 248.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 512-330-48
Länge
1 m
Dicke
0.125 mm
Farbe
clear clear
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)