Merck
GF50550285
Stainless steel - AISI 304
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%, nominal aperture 0.54 mm, size 900 × 900 mm, thickness 0.6 mm
Synonym(e):
FE228720
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’010.00
CHF 1’010.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’010.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 1’010.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 505-502-85
Nennmaschenweite
0.54 mm
Größe
900 × 900 mm
Dicke
0.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)