Merck
GF50106844
Vanadium-chromium alloy, V75Cr25
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonym(e):
V 026010
Größe auswählen
1 EA
CHF 2’580.00
CHF 2’580.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 2’580.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 2’580.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 501-068-44
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)