Merck
GF50009565
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 25 x 25mm, 0.0065mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
CU070230
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 500-095-65
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.0065 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)