Merck
GF49976487
Cobalt/Boron/Silicon/Iron/Molybdenum/Nickel
foil, Co 69%/B 12%/Si 12%/Fe 4%/Mo 2%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 5 m, coil width 50 mm
Synonym(e):
CO820250
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 499-764-87
Länge
5 m
Spiralbreite
50 mm
Dicke
0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)