GF49756382
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 3 mm, size 200 × 250 mm, grade high purity
Synonym(e):
ME303031
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 497-563-82
Größe
200 × 250 mm
Dicke
3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)