Merck
GF48862299
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 2m coil, 0.075mm thickness, hard
Synonym(e):
NI140271
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’840.00
CHF 1’840.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’840.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 1’840.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 488-622-99
Größe × Dicke
2 m × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)