GF48491534
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 25mm disks, 0.40mm thickness, hard
Synonym(e):
FE220326
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (disks - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 484-915-34
Größe × Dicke
25 mm × 0.40 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)