Merck
GF48064631
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 0.5 m, coil width 220 mm
Synonym(e):
TI010302
Größe auswählen
1 EA
CHF 812.00
CHF 812.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 812.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 812.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 480-646-31
Länge
0.5 m
Spiralbreite
220 mm
Dicke
0.1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)