Merck
GF48059523
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 25 x 25mm, 1.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
TI010500
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 480-595-23
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)