GF47880502
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
5m wire, 0.025mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AL035120
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 478-805-02
L × Durchm.
5 m × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)