Merck
GF47767797
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 94.5%/Al 3%/V 2.5%, thickness 0.25 mm, length 1 m, temper annealed
Synonym(e):
TI040400
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’060.00
CHF 1’060.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’060.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 1’060.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 477-677-97
Länge
1 m
Dicke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)