Merck
GF47628041
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 50 x 50mm, 0.2mm thickness, annealed
Synonym(e):
FA140250
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 476-280-41
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)