Merck
GF47500286
Copper-chromium-zirconium alloy, Cu98.9Cr1.0Zr0.1
1000mm rod, 25mm diameter
Synonym(e):
CY257925
Größe auswählen
1 EA
CHF 982.00
CHF 982.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 982.00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 982.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 475-002-86
L × Durchm.
1000 mm × 25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)