Merck
GF47060748
Cobalt/Boron/Silicon/Iron/Molybdenum/Nickel
foil, Co 69%/B 12%/Si 12%/Fe 4%/Mo 2%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 10 m, coil width 50 mm
Synonym(e):
CO820250
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’250.00
CHF 1’250.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’250.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 1’250.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 470-607-48
Länge
10 m
Spiralbreite
50 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)