Merck
GF47053098
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
100m wire, 0.125mm diameter, hard
Synonym(e):
FE205120
Größe auswählen
1 EA
CHF 225.00
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 225.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 470-530-98
L × Durchm.
100 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)