GF47012082
Aluminiumoxid
rod, 5.0 mm diameter, length 500 mm, purity 99%
Synonym(e):
AL607950
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 470-120-82
Länge
500 mm
Durchmesser
5.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)