Merck
GF46846952
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), laminate, thickness 0.16 mm, size 150 × 150 mm, polymer thickness 0.075mm
Synonym(e):
ES301554
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 468-469-52
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.16 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)