Merck
GF46785808
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 100 x 100mm, 0.125mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE240270
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 467-858-08
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)