GF46655826
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al99Mg0.5Si0.5
100mm rod, 5.0mm diameter
Synonym(e):
AL187910
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 466-558-26
L × Durchm.
100 mm × 5.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)