Merck
GF46604886
Haynes® 230 alloy, Ni62Cr22W14Mo2
rod, 200mm x 12.7mm diameter, annealed
Synonym(e):
NE057920
Größe auswählen
1 EA
CHF 371.00
CHF 371.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 371.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 371.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 466-048-86
L × Durchm.
200 mm × 12.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Haynes is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Haynes is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)