Merck
GF46401656
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 50 x 50mm, 0.4mm thickness, as rolled
Synonym(e):
NI050300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 464-016-56
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)