Merck
GF46342807
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.5 mm, size 600 × 600 mm, gray
Synonym(e):
ES301485
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 463-428-07
Größe
600 × 600 mm
Dicke
0.5 mm
Farbe
gray
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)