Merck
GF45332546
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 2m coil, 0.3mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonym(e):
FE280350
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’140.00
CHF 1’140.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’140.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 1’140.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 453-325-46
Größe × Dicke
2 m × 0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)