Merck
GF45244133
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
50m wire, 0.10mm diameter, annealed
Synonym(e):
TI015150
Größe auswählen
1 EA
CHF 898.00
CHF 898.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 898.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 898.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 452-441-33
L × Durchm.
50 m × 0.10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)