Merck
GF44935612
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 1.2mm, L 50 m, wall thickness 0.3 mm
Synonym(e):
FP307012
Größe auswählen
1 EA
CHF 521.00
CHF 521.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 521.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 521.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 449-356-12
Länge
50 m
Wandstärke
0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)