Merck
GF44926061
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
10m wire, 0.5mm diameter, hard
Synonym(e):
FE205140
Größe auswählen
1 EA
CHF 217.00
CHF 217.00
Voraussichtliches Versanddatum21. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 217.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 217.00
Voraussichtliches Versanddatum21. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 449-260-61
L × Durchm.
10 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)