Merck
GF44661023
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), rod, diam. 15 mm, L 1000 mm, condition machining feedstock
Synonym(e):
ET307989
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 446-610-23
Länge
1000 mm
Durchmesser
15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)