Merck
GF44381796
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), rod, diam. 50 mm, L 500 mm, natural
Synonym(e):
OX307950
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 443-817-96
Länge
500 mm
Durchmesser
50 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)