GF44346359
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
PT020240
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 443-463-59
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)