Merck
GF44311575
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
100m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
TI015260
Größe auswählen
1 EA
CHF 796.00
CHF 796.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 796.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 796.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 443-115-75
L × Durchm.
100 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)