Merck
GF44161523
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.16 mm, L 1 m, polymer thickness 0.075mm
Synonym(e):
IM301560
Größe auswählen
1 EA
CHF 796.00
CHF 796.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 796.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 796.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 441-615-23
Länge
1 m
Dicke
0.16 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)