Merck
GF43923539
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.5m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Synonym(e):
AU075840
Größe auswählen
1 EA
CHF 416.00
CHF 416.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 416.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 416.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 439-235-39
Länge
0.5 m
Leitungsdurchm.
0.1 mm
Isolierungsstärke
0.01 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)