GF43675791
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
0.5m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT035200
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 436-757-91
L × Durchm.
0.5 m × 0.125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)