Merck
GF43556834
Platinum-rhodium alloy, Pt70Rh30
2m wire, 0.10mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT065110
Größe auswählen
1 EA
CHF 706.00
CHF 706.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 706.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 706.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 435-568-34
L × Durchm.
2 m × 0.10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)