Merck
GF43468005
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 1m coil, 300mm coil width, 0.05mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CU040241
Größe auswählen
1 EA
CHF 522.00
CHF 522.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 522.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 522.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 434-680-05
L × B × Dicke
1 m × 300 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)