Merck
GF43135871
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.038 mm, L 1 m, clear clear
Synonym(e):
ES301238
Größe auswählen
1 EA
CHF 253.00
CHF 253.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 253.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 253.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 431-358-71
Länge
1 m
Dicke
0.038 mm
Farbe
clear clear
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)