Merck
GF43134702
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, gray
Synonym(e):
EK301400
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 431-347-02
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.5 mm
Farbe
gray
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)