Merck
GF42447731
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni 80%/Cr 20%, conductor diameter 0.30 mm, length 10 m, insulation thickness 0.030 mm
Synonym(e):
NI055892
Größe auswählen
1 EA
CHF 457.00
CHF 457.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 457.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 457.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 424-477-31
Länge
10 m
Durchmesser
0.30 mm
Isolierungsstärke
0.030 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)