Merck
GF42227153
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 2m coil, 0.02mm thickness
Synonym(e):
FE020220
Größe auswählen
1 EA
CHF 462.00
CHF 462.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 462.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 462.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 422-271-53
L × Dicke
2 m × 0.02 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)