Merck
GF42202921
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
foil, 76 x 76mm, 3.5mm thickness, annealed
Synonym(e):
NJ270600
Größe auswählen
1 EA
CHF 428.00
CHF 428.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 428.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 428.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 422-029-21
Größe × Dicke
76 mm × 76 mm × 3.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)