Merck
GF42130459
Aluchrom O - Resistance Alloy, Fe70Cr25Al5
5m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE065150
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 421-304-59
L × Durchm.
5 m × 0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)