Merck
GF42128805
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 10mm disks, 0.01mm thickness, hard
Synonym(e):
CU020208
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disks - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 421-288-05
Größe × Dicke
4 mm × 0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)