Merck
GF42082893
Tetrafluoroethylene-Perfluoro(alkoxy vinyl ether)
(alkoxy vinyl ether), (pfa), film, thickness 0.125 mm, size 300 × 300 mm, natural
Synonym(e):
FV321125
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 420-828-93
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.125 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)