Merck
GF42008240
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
10m wire, 1mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FE265160
Größe auswählen
1 EA
CHF 267.00
CHF 267.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 267.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 267.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 420-082-40
L × Durchm.
10 m × 1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)