Merck
GF41563324
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
50m wire, 0.125mm diameter, hard
Synonym(e):
AL055140
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 415-633-24
L × Durchm.
50 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)